Learn More
Natriumphosphat, dibasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15610750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 98.5 bis 101 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Fórmula molecular H5Na2O6P
Peso molecular (g/mol) 177.99
Número MDL MFCD00149182
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Cantidad 6 x 2.5 kg
Fórmula lineal Na2HPO4 · 2H2O
Nombre IUPAC Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99
Porcentaje de pureza 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)