Learn More
Natriumperchlorat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12652916 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-89-0
Fórmula molecular ClNaO4
Peso molecular (g/mol) 122.44
Clave InChI BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
Nombre IUPAC Natrium; Perchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium perchlorate
Punto de fusión 482.0°C
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal NaClO4
Índice Merck 15,8784
Información de solubilidad Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.44
Grado ACS-Reagenz
Envase Kunststoffflasche