Learn More
Sodium nitrite, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10784581 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Exceeds ACS Specifications. Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Chemische Identifikatoren
Summenformel NaNO2
Molekulargewicht (g/mol) 69
MDL-Nummer MFCD00011118
Spezifikation
Siedepunkt 320°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt 284°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich min. 97.0%
Dichte 2.168 g/cm³ (20°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.