Learn More
Natriumnitrit, 99 %, reinst, enthält ein Antikoagulationsmittel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10370494 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nombre IUPAC Natrium;Nitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium nitrite
Nombre de nota 99%
Color Gelb
Forma física Kristallpulver
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Índice Merck 15, 8779
Formula Weight (peso de la fórmula) 69
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Extrarein
Envase Kunststoff-Fass