Learn More
Natriummetaperiodat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Quelle von Periodsäure, als analytisches Reagenz und als Oxidationsmittel
65.60 CHF - 889.20 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Summenformel INaO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
MDL-Nummer MFCD00003534
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC-Name Natrium;Periodat
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11331339
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013798.09
10 g
65.60 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11351339
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013798.22
100 g
86.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11321339
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013798.36
500 g
308.88 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11341339
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013798.A3
2 kg
889.20 CHF
2 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent Sodium metaperiodate is used as an oxidizing reagent involved in the oxidation of cellulose. It is involved in the cleavage of vicinal diols to prepare two aldehydes. This oxidation is commonly used in selectively label RNA, saccharides and other compounds with vicinal diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7790-28-5
213.89
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
23667635
Natrium;Periodat
INaO4
MFCD00003534
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
CHEBI:75226
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spezifikation
Sodium metaperiodate
7790-28-5
Pulver
INaO4
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Natrium;Periodat
23667635
213.89
Hygroskopisch; lichtempfindlich
4.174 g/cm3
300°C (decomposition)
Farblos
98%
MFCD00003534
Soluble in water,sulfuric acid,nitric acid and acetic acid.
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
213.89
CHEBI:75226
Geruchsneutral
Colorless powder
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P283-P301+P330+P331-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
Gehäuse H271-H314-H335-H372
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 232-197-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SD4550000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen