Learn More
Natriumiodid, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumiodid |
Menge | 500 g |
Strukturformel | NaI |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 149.89 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
Dichte | Vapor Density: >1 (vs air) |