Learn More
Natriumiodid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15615310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
ACS-Reagenz,≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-82-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
MDL-Nummer MFCD00003532
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumiodid, Natriummonoiodid, Natrii iodum, Iodid Sodny, Iodnatrium, Iodid sodny tschechisch, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumiodid
Menge 2.5 kg
Strukturformel NaI
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 149.89 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Dichte Vapor Density: >1 (vs air)