Learn More
Natriumhypochlorit-Lösung, Reagenzienqualität, verfügbares Chlor 4.00 bis 4.99 %, Honeywell
Artikelnummer. 15602450 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 ml
3 L
5 l
Reagenzgütegrad, verfügbares Chlor 4.00 bis 4.99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-52-9
Summenformel ClNaO
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
MDL-Nummer MFCD00011120
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
SMILES [O-]Kl.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhypochloritlösung
Menge 5 l
Strukturformel NaClO
UN-Nummer 3082
Formelmasse 74.44 mol
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Verfügbares Chlor 4.00 bis 4.99 %
Dampfdruck 17.5 mmHg (20 °C)
Dichte 1.097 g/ml bei 25 °C