Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0.5 M NaOH (0.5 N), Honeywell Fluka™
Volumetrisch, 0.5 M NaOH (0.5 N)
51.17 CHF - 272.13 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | HNaO |
Molekulargewicht (g/mol) | 39.997 |
MDL-Nummer | MFCD00003548 |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
IUPAC-Name | Natrium;Hydroxid |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15614900
|
Honeywell-Fluka
35257-1L |
1 l | Poly-Flasche |
51.17 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15644900
|
Honeywell-Fluka
35257-5L-VP |
5 l | Cubitainer™ | N/A | ||||||
15634900
|
Honeywell-Fluka
35257-5L |
5 l | Poly-Flasche |
108.63 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15654900
|
Honeywell-Fluka
35257-6X1L |
6 x 1 l | Poly-Flasche |
267.51 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15604900
|
Honeywell Fluka
35257-10L-VP |
10 l | Cubitainer™ |
272.13 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15694890
|
Honeywell-Fluka
35257-10L |
10 L | Poly-Flasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Chemische Identifikatoren
1310-73-2, 7732-18-5 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
Natrium;Hydroxid |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spezifikation
Natriumhydroxid-Lösung | |
> 100 °C (212 °F) | |
≥90.0000%, ≥1.0000% | |
HNaO | |
0.5 M NaOH (0.5 N) | |
UN1824 | |
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Volumetrisch |
Volumetrisch, 0.5 M NaOH (0.5 N) | |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
≤100.0000%, <2.0000% | |
NaOH | |
MFCD00003548 | |
1.020 g/cm3 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
40 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 450 Tage ab Herstellungsdatum
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse: 8; Verpackungsgruppe:3: III; Bezeichnung des Gutes: Natriumhydroxid-Lösung
Recommended Storage : Raumtemp.
- Natriumhydroxidlösung
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide; caustic soda