Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, ≥32 %, zur Bestimmung von Stickstoff, ≤0.0001 % N, Honeywell
Artikelnummer. 15653060 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
≥ 32 %, zur Bestimmung von Stickstoff, ≤ 0.0001 % N
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Namenshinweis ≥32 %, zur Bestimmung von Stickstoff, ≤0.0001 % N
Siedepunkt 120 °C
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥25.0000%
CAS Max. % <75.0000%, <50.0000%
Strukturformel NaOH
UN-Nummer UN1824
Dichte 1.350 g/cm3
Menge 6 x 1 l
Formelmasse 40
Reinheit (%) >32%
Verpackung Poly-Flasche