Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, ≈1.0 M, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid-Lösung |
CAS | 1310-73-2 |
Summenformel | HNaO |
Strukturformel | NaOH |
Konzentration | ≈ 1.0M |
MDL-Nummer | MFCD00003548 |
UN-Nummer | UN1824 |
Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Menge | 100 ml |