Learn More
Natriumhydroxid, Beads, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide |
Farbe | Weiß |
Schmelzpunkt | 316°C |
Dichte | 2.13 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 40 |
Geruch | Geruchsneutral |
Dampfdruck | 3mm Hg at 800°C |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1