Learn More
Natriumhydroxid, BAKER, J.T.Baker™
Artikelnummer. 10724971 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Erfüllt Reagenzspezifikationen zum Testen gemäß der Kriterien des Europäischen Arzneibuchs. Zur Verwendung im Labor, für die organische Synthese und Routineforschung
Gütegrad von Chemikalien für Laboranwendungen, organische Synthese, Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Farbe Weiß
Siedepunkt 1390 °C
Schmelzpunkt 319 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die Reagenzien-Spezifikationen für die Prüf-Ph. Monographien EUR
Prozentgehaltsbereich 97.0 – 100.5 %
Dichte 2.13 g/cm3 bei 20 °C
Löslichkeitsinformationen In Wasser: 420 g/l bei 20 °C
Menge 5 kg
Formelmasse 39.997 mol
Güte BAKER™
Identifizierung Test bestanden
Geruch Geruchsneutral
Verpackung HDPE
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.