Learn More
Natriumhydroxid, 2,5 M, analytische volumetrische Lösung, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13146309 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Wird in der analytischen Chemie als Titrationslösung verwendet.
  • Summenformel: NaOH
  • Molare Masse: 40.00 mol
  • CAS-Nr: 1310-73-2
  • EIN ECS-Nr.: 215-185-5
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Konzentration 2.5 mol/l
Dichte 1.10433 g/cm3
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
Löslichkeitsinformationen Vollständig mischbar
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40.00 mol
Normalität 2.5N
Dampfdruck 23 hPa (bei 20 °C)
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 2.5N (2.5M)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide