Learn More
Natriumhydroxid, 1N volumetrische Lösung, BAKER ANALYZED™-Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568344
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Cubetainer
Enghalsflasche aus Polyethylen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Namenshinweis 1 N volumetrische Lösung
Menge 4 l
Formelmasse 40
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Cubetainer
Relative Dichte 1 l = 1.05 kg