Learn More
Natriumhydroxid, 0.5 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Natriumhydroxid, HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Aetznatron, Ascarit, Ätznatron, Soda, ätzend, Natronlauge, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, Na-OH Natriumhydroxidlösung, weiß ätzend, 1 l, farblose Lösung, CHEBI:32145, DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III, 215-185-5, 40
auf Anfrage - 147.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Summenformel | HNaO |
Molekulargewicht (g/mol) | 39.997 |
MDL-Nummer | MFCD00003548 |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
IUPAC-Name | Natrium;Hydroxid |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11373747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035627.K2 |
1 L |
36.90 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11383747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035627.K7 |
4 L | N/A | ||||||
11363747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035627.M4 |
20 L |
147.00 CHF
20 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Sodium hydroxide, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
Natrium;Hydroxid |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spezifikation
Sodium hydroxide | |
Flüssigkeit | |
MFCD00003548 | |
Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether. | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Geruchsneutral |
1310-73-2 | |
HNaO | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
40 | |
Colorless solution |
Sicherheit und Handhabung
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Sodium hydroxide, 0.5N Standardized Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide