Learn More
Natriumhydrogenselenit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081963
Click to view available options
Menge:
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
CAS: 7782-82-3 | Na2O3Se | 172.95 g/mol
Sodium hydrogen selenite is used as a culture media additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumhydrogenselenit wird als Zusatz in Kulturmedien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-82-3
Summenformel Na2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 172.95
MDL-Nummer MFCD00003525
InChI-Schlüssel BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide
PubChem CID 23669629
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen selenite
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2630
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Dinatrium; Selenit
Formelmasse 150.96
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch