Learn More
Natriumfluorid, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
24.45 CHF - 256.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nombre IUPAC Natriumfluorid
SMILES [F-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Cantidad Envase Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Envase Preis Menge & Verfügbarkeit  
10296970
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201290250
25 g Kunststoffflasche
24.45 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10113980
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201295000
500 g Kunststoffflasche
82.35 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10761994
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201290025
2.5 kg Kunststoffflasche
256.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7681-49-4
41.99
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
5235
Natriumfluorid
FNa
MFCD00003524
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CHEBI:28741
[F-].[Na+]
Spezifikation
1700.0°C
993.0°C
7681-49-4
Pulver
FNa
MFCD00003524
15, 8754
Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
[F-].[Na+]
41.99
CHEBI:28741
≥99%
0.2% max. (150°C)
Sodium fluoride
p.a.
Weiß
99+%
NaF
01,1073; 02,382
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Natriumfluorid
5235
41.98
Analytisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-667-8
missing translation for 'rtecsNumber' : WB0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Sodium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.