Learn More
Natrium, Dispersion, >99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
152.30 CHF - 438.92 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-23-5 |
---|---|
Summenformel | Na |
Molekulargewicht (g/mol) | 22.99 |
MDL-Nummer | MFCD00085307 |
InChI-Schlüssel | KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot |
PubChem CID | 5360545 |
ChEBI | CHEBI:26708 |
IUPAC-Name | Natrium |
SMILES | [Na] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11331428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010340.30 |
250 g |
152.30 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11321428
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010340.56 |
4 x 250 g |
438.92 CHF
1000 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-23-5 | |
22.99 | |
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N | |
5360545 | |
Natrium |
Na | |
MFCD00085307 | |
natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot | |
CHEBI:26708 | |
[Na] |
Spezifikation
Sodium | |
7440-23-5 | |
Na | |
natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot | |
[Na] | |
22.99 | |
CHEBI:26708 | |
Dispersion, 40 % in Öl |
Weiß | |
99+% (Metals basis) | |
MFCD00085307 | |
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium | |
5360545 | |
Air and moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
P223-P231+P232-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H260-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,3; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-132-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen