Learn More
Natriumdihydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10326150
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-35-0
Summenformel H6NaO6P
Molekulargewicht (g/mol) 156.006
MDL-Nummer 149209
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 60°C
Farbe Weiß
pH 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Formelmasse 156.01g/mol
Verpackung Kunststoffkeg