Learn More
Natriumdihydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10315770 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-35-0
Summenformel H6NaO6P
Molekulargewicht (g/mol) 156.006
MDL-Nummer 149209
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Dihydrat, Monoatriumphosphat-Dihydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Dihydrat, Natriumphosphat NaH2PO4-Dihydrat, Mononatriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumdihydrat-Dihydrogenphosphat, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 60 °C
Farbe Weiß
pH 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 156.01 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter