Learn More
Natriumchlorid-Lösung, 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardkonzentrat, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073185 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 AMP
6 AMP
Packungsgröße:
1 Ampulle
6 Ampullen
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natriumchlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 AMP
Verpackung Ampulle