Learn More
Natriumcarbonat, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™ , für Spurenanalyse, wasserfrei, ≥ 99.999 % (Metallbasis)
81.53 CHF - 305.54 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 497-19-8 |
---|---|
Summenformel | CNa2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 105.99 |
MDL-Nummer | MFCD00003494 |
InChI-Schlüssel | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda |
PubChem CID | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
IUPAC-Name | Dinatriumcarbonat |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15646760
|
Honeywell-Fluka
71347-25G |
25 g |
81.53 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15636760
|
Honeywell-Fluka
71347-100G |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Chemische Identifikatoren
497-19-8 | |
105.99 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
Dinatriumcarbonat |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda | |
CHEBI:29377 | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Spezifikation
Natriumkarbonat | |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
4154566 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatriumcarbonat | |
10340 | |
105.99 mol |
497-19-8 | |
Na2CO3 | |
NONH für alle Transportarten | |
Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O | |
105.99 | |
CHEBI:29377 | |
≥99.99 % (Metallbasis) |
Sicherheit und Handhabung
P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VZ4050000