Learn More
Natriumacetat, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. 15698120 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Reagenzgütegrad, wasserfrei, ≥ 99.0 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Menge 5 kg
Strukturformel CH3COONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595639
Flammpunkt <250 °C (>482 °F)
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™
Zündpunkt 1112 °F