Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073500 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Natriumacetat, wasserfrei, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 324°C
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.2
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 82.03g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter