Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
40.30 CHF - 347.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-09-3 |
---|---|
Summenformel | C2H3NaO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 82.03 |
MDL-Nummer | MFCD00012459 |
InChI-Schlüssel | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
PubChem CID | 517045 |
ChEBI | CHEBI:32954 |
IUPAC-Name | Natriumacetat |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11347267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011554.30 |
250 g |
40.30 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11337267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011554.A1 |
1 kg |
95.55 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11357267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
5 kg |
347.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Sodium acetate is usually used as buffering agent with acetic acid. It is used in many areas like cosmetics, pharmaceuticals, agriculture, bronzing and textile industry. It is employed in production of dye materials, as a polymerization catalyst, as a polymer stabilizer, preparation of gel stains, preservative in food production and flavor enhancer in the nutrient industry. Sodium acetate used in the study of lithography, photography and it is also a plating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
127-09-3 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
517045 | |
Natriumacetat |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
CHEBI:32954 | |
[Na+].CC([O-])=O |
Spezifikation
Sodium acetate, anhydrous | |
For ACS analysis | |
Weiß | |
99.0% min. | |
MFCD00012459 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumacetat | |
517045 | |
82.03 | |
Nearly odorless | |
White crystalline powder |
324°C | |
127-09-3 | |
Kristallin | |
C2H3NaO2 | |
3595639 | |
Soluble in water,ethanol,methanol and hydrazine. | |
[Na+].CC([O-])=O | |
82.03 | |
CHEBI:32954 | |
ACS | |
Hygroskopisch | |
1.528 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H500
missing translation for 'einecsNumber' : 204-823-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AJ4300010
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen