Learn More
Brand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas. BRAND™ Kalknatronglas-Kulturröhrchen sind randlos und bei 121 °C autoklavierbar.
Marke:  Brand™ 114120
15.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30243952
  • 24.36 CHF / 344 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus Kalknatronglas.
  • Ohne Rand
  • Autoklavierbar bei 121 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
125 mm
100/Packung
Kulturröhrchen
Kalknatronglas
16 mm