Learn More
Silberdraht, 0.127 mm (0.005 Zoll), hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384178
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver wire
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 m
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Characteristic
Gewicht ≈0.13g/m
Form Draht