Learn More
Buerkle™ HotGrip™ Handschutz
Hergestellt aus Silikonkautschuk für hohe thermische Beständigkeit. Buerkle™ HotGrip™ Handschützer bewahren die Finger und Hände vor Verbrennungen und Erfrierungen.
51.40 CHF - 75.10 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10074112
|
Buerkle™
9768-0001 |
Rot | Schützt die ganze Hand vor Verbrennungen und Erfrierungen |
62.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10185322
|
Buerkle™
9768-0002 |
Weiß | Schützt Daumen und 1 Finger vor Verbrennungen und Erfrierungen |
51.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10700034
|
Buerkle™
9768-0003 |
Weiß | Schützt Daumen und 2 bis 3 Finger vor Verbrennungen und Erfrierungen |
75.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Beständig gegen Temperaturen von –50 bis +200 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
- Tiefgefrorene, heiße oder kochende Substanzen und Geräte können sicher gehandhabt und positioniert werden.
- Silikongummi ist extrem elastisch und rutschfest; ideal für glatte Oberflächen
- Sicherer Halt
Spezifikation
Silikonkautschuk |