Learn More
Siliziumpulver, kristallin, -100+200 mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467015
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Geruch Odorless
Aussehen Gray to black powder
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Siliziumpulver, kristallin, -100+200 mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >