Learn More
Silizium(IV)-oxid, amorph rauchend, oberflächenbehandelt, S.A. 105 Bis 130 m2/g, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375607
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Silizium(IV)-oxid, amorph rauchend, oberflächenbehandelt, S.A. 105 Bis 130 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375607
1 kg
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11375607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042784.A1
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für den Einsatz in Beschichtungen, Klebstoffen, Dichtungsmitteln
Used as sodium stabilizing counterion, for preparation of silica catalytic supports. Also used in glass manufacturing, foundry sand casting, metallurgical flux sand, ceramics sand, gas recovery, paint and coatings, filtration sand, chromatographic column treatment, wood treatment, inks, desiccants and powder metal molding. Its is principle gateway in electronic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 105 Bis 130 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) oxide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Dioxosilan
Formelmasse 60.09
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.8
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW21J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number042784.18,042784.30,042784.A1
ChargennummerE14J05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042784.18,042784.30,042784.A1
ChargennummerX25E023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042784.18,042784.30,042784.A1
ChargennummerQ20C024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042784.18,042784.30,042784.A1
ChargennummerD06S019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042784.18,042784.30,042784.A1
Name des Produkts
Silizium(IV)-oxid, amorph rauchend, oberflächenbehandelt, S.A. 105 Bis 130 m2/g, Thermo Scientific Chemicals >