Learn More
Silizium(IV)-iodid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344969
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Licht-, Luft- und feuchtigkeitsempfindlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-84-4
Summenformel I4Si
Molekulargewicht (g/mol) 535.70
MDL-Nummer MFCD00054041
InChI-Schlüssel CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
IUPAC-Name Tetraiodosilan
SMILES I[Si](I)(I)I
Spezifikation
Siedepunkt 290 °C
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) iodide
Schmelzpunkt 120°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle, verpackt unter Argon
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 535.7
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Dichte 4.198