Learn More
Siliciumdioxid, kalziniert, grob, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15681680 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
Zur Reinigung von Platintiegel, kalziniert, roh
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Siliciumdioxid
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal SiO2
Número UN NONH für alle Transportarten
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08 mol