Learn More
Kieselgel, sphärisch, 300 A, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
201.00 CHF - 695.76 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
SMILES O[Si](=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11349568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044101.09
10 g
201.00 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11359568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044101.18
50 g
695.76 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
63231-67-4
78.098
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
14768
O[Si](=O)O
H2O3Si
MFCD00011232
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
Dihydroxy(oxo)silan
Spezifikation
Silica gel
H2O3Si
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
O[Si](=O)O
78.098
Kunststoffflasche
63231-67-4
MFCD00011232
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Dihydroxy(oxo)silan
14768
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen