Learn More
Kieselgel, funktionalisiert, Amino-3, ca. .1.4 mmol/g, Partikelgröße 40–63 Micron, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Synthese fester Träger
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silica gel, functionalized, Amino-3 |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Material | Kieselgel |
Menge | 25 g |
Verpackung | Glasflasche |
Partikelgröße | Particle size: 40 to 63 Micron |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silicagel, functionalized, Amino-3, ca. 1.4 mmol/g, particle size: 40-63 $6