Learn More
Semperit™ Semperguard™ Semperfit Handschuhe aus rotem Latex
Artikelnummer. 15363874
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Allgemeiner Schutzhandschuh aus Naturkautschuk mit hohem Tragekomfort. Rote Semperit™ Semperguard™ Semperfit Latexhandschuhe sind hautfreundlich und durch die glatte, halogenierte Innenseite bequem zu tragen.
  • Aus Naturkautschuk
  • Ohne Dichtungseinlage
  • Ausgezeichneter Tragekomfort
  • Sehr hautfreundlich und bequem dank glatter, halogenierter Innenflächen
  • Die Handflächen und Finger haben ein raues Profil, das ausgezeichnete taktile Eigenschaften und einen sehr guten Griff bietet.
  • Die halogenierte Oberfläche verfügt über eine bessere allgemeine chemische Beständigkeit als nicht halogenierte Handschuhe.
  • Die Signalfarbe Rot ermöglicht eine einfache Identifizierung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, EN 420, EN 374, EN 388
Klassifikation CE-Kategorie III
Farbe Rot
Cut Resistance Rating 1
Latex Free Nein
Material Latex
Produkttyp Handschuhe
Größe S
Dicke (metrisch) 0,45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung, Elektroindustrie, Lebensmittelindustrie, Catering, Labor- und Pharmaindustrie, Industrie (Serviceverpackung), Landwirtschaft, Haushalt und Garten
Art der Handschuhstulpe Gerade
Verpackungsart Polybeutel
Menge 12/Packung
Beständig gegen Abrieb, Rissbildung, Durchstich, Chemikalien
Reißfestigkeit 1
Länge (metrisch) 300 mm