Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Screw Caps For Wheaton™ E-Z Vials™
For 12mm x 32mm E-Z Vials™
Marke: DWK Life Sciences 242765
156.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schraubverschluss
- Polypropylen
- 10 mm (39,5 Zoll)
- Ohne Dichtungseinlage
- Mit festem Oberteil
- Schwarz
Spezifikation
Ohne Einlage | |
Polypropylen | |
10-425 |
Schwarz | |
Ohne obere Dichtung |