Learn More
Samarium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322558
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 13465-58-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-58-2
Número MDL MFCD00011236
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Samarium(III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 450°C (in -8H2O)
Forma física Kristallin
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,8347
Información de solubilidad Sparingly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.00 (588.88 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™