Learn More
Samarium(III)-oxalat-Decahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049528
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14175-03-2
Summenformel C6H26O22Sm2
Molekulargewicht (g/mol) 750.97
MDL-Nummer MFCD00150489
InChI-Schlüssel IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
IUPAC-Name Oxalsäure; Samarium; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) oxalate decahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Sm2(C2O4)3·10H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 744.93 (564.78 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%