Learn More
Samarium(III)-hydroxid-Hydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
73.88 CHF - 196.76 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 20403-06-9
Summenformel H3O3Sm
Molekulargewicht (g/mol) 201.38
MDL-Nummer MFCD00050108
InChI-Schlüssel BCYBEIXXOVNETJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name samarium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Sm+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11338318
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039512.06
5 g
73.88 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11328318
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039512.14
25 g
196.76 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Samarium hydroxide (Sm(OH)3) is an important samarium compound with many potential applications in electronics, optics and catalysis. It is used as a chemical intermediate. It is used in the separation and preconcentration procedures for the determination of lead using spectrometric techniques. It has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices and it is mainly applied in Neutron absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
20403-06-9
201.38
BCYBEIXXOVNETJ-UHFFFAOYSA-K
[OH-].[OH-].[OH-].[Sm+3]
H3O3Sm
MFCD00050108
samarium(3+) trihydroxide
Spezifikation
Samarium(III) hydroxide hydrate
Klumpen/Pulver
H3O3Sm
UN3262
BCYBEIXXOVNETJ-UHFFFAOYSA-K
samarium(3+) trihydroxide
201.37 (Anhydrous)
20403-06-9
(REO)
MFCD00050108
Soluble in water and moderately soluble in strong mineral acids.
[OH-].[OH-].[OH-].[Sm+3]
201.38
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KOrrosIVER FESTSTOFF, BASISCH, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 243-787-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen