Learn More
Samarium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
69.30 CHF - 657.44 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10361-82-7 |
---|---|
Summenformel | Cl3Sm |
Molekulargewicht (g/mol) | 256.71 |
MDL-Nummer | MFCD00011235 |
InChI-Schlüssel | BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | Samarium(3+)-Trichlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11338707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035804.04 |
2 g |
69.30 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11328707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035804.09 |
10 g |
195.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11318707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035804.18 |
50 g |
657.44 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This compound named Samarium(III) chloride has few practical applications but is used in laboratories for research on new compounds of samarium. Samarium(III) chloride is used for the preparation of samarium metal, which has a variety of uses, notably in magnets. Anhydrous SmCl3 is mixed with sodium chloride or calcium chloride to give a low melting point eutectic mixture. Electrolysis of this molten salt solution gives the free metal. Samarium(III) chloride can also be used as a starting point for the preparation of other samarium salts. The anhydrous chloride is used to prepare organometallic compounds of samarium, such as bis(pentamethylcyclopentadienyl)alkylsamarium(III) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
10361-82-7 | |
256.71 | |
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3] |
Cl3Sm | |
MFCD00011235 | |
Samarium(3+)-Trichlorid |
Spezifikation
(decomposition) | |
678°C | |
10361-82-7 | |
(REO) | |
MFCD00011235 | |
It is soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3] | |
256.71 | |
99.9% | |
Hygroskopisch |
Samarium(III) chloride | |
Ultra dry | |
Pulver | |
Cl3Sm | |
14,8347 | |
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K | |
Samarium(3+)-Trichlorid | |
256.71 | |
Ampulle | |
4.46 g/mL at 16°C |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 233-797-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VP2625000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern