Learn More
Salicylaldoxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10056143 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-67-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00002120
Clave InChI GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
PubChem CID 6740756
Nombre IUPAC 6-[(Hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Salicylaldoxime
Punto de fusión 56°C to 59°C
Color Bordeaux bis Violett-Rot
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glasflasche
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CH=NOH
Cantidad 500 g
Beilstein 08, 49
Índice Merck 15, 8464
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylaldoxime
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.