Learn More
Fisherbrand™ Klare, runde Flaschen mit geraden Seitenwänden, Sicherheitsbeschichtung und weißen-Verschlusskappen aus Polypropylen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
480 ml
960 ml
Verschlussgröße:
70-400 mm
89-400 mm
Beschreibung
Diese geradwandigen Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung reduzieren Bruchschäden und Laborunfälle. Wenn das Glas zerbricht, hält die Plastisolbeschichtung die Substanz solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
- Die Plastisolbeschichtung hält die Substanz solange zusammen, bis die zerbrochene Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Mit befestigter Kappe aus Polypropylen-PE-Schaum und Einlage aus PTFE
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 473 ml (16 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 480 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas mit Sicherheitsbeschichtung, Kunststoffbeschichtetes Glas |
Menge | 12/Karton |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | PE-Schaum/PTFE |
Halsausführung | 89-400 |
Closure Included | Ja |