Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, mit Absperrhahn
GREENER_CHOICE
Safety Caps dienen der sicheren Extraktion von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit jedem HPLC/UHPLC-System.
Marke:  SCAT 307920
138.15 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16433809
  • 175.00 CHF / 1 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Extrahieren Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Reservoiren, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein. Bei Reparaturen an HPLC-Pumpen kann die Absperrung an den SafetyCaps geschlossen werden, so dass die Kapillaren und der Lösemittelfilter im Lösemittel verbleiben. So kann die Pumpe bei der Wiederinbetriebnahme nach Reparaturen schnell und einfach gespült werden.
  • Luer-Lock-Adapter
  • Verbessertes Anschlussdesign für einfacheren Anschluss
  • Hergestellt aus medizinischem PTFE, PFA-Fittings und einem PPS-Schraubverschluss
  • Mit Platz für individuelle Beschriftung
  • Autoklavierbar bis 200 °C
  • Robuste Konstruktion für verbesserte Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
HPLC-Systeme
3 Anschlüsse, 1 Belüftungsventil, 3 Absperrventile
3,2 mm AD-Anschluss
Sicherheitskappe
Laborflaschen
PFA, PTFE, PPS
GL 45