Learn More
Azpack™ Sicherheits-Flaschenträger
Wahl zwischen Einzel- oder Doppelhalter. Azpack™ Sicherheitsflaschenhalter mit einem Loch in der Oberseite des Deckels, um die Flasche ruhig zu halten.
110.00 CHF - 210.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Transportbehälter für Winchester Flaschen |
---|---|
Enthält | Drehgriff |
Material | HDPE |
Höhe (metrisch) | 294 mm |
Innenhöhe (metrisch) | 293 mm |
Beschreibung
Wahl zwischen Einzel- oder Doppelhalter.Azpack™ Sicherheitsflaschenhalter mit einem Loch in der Oberseite des Deckels, um die Flasche ruhig zu halten.
- Aus HDPE
- Gute chemische Beständigkeit
- Robuster Schwenkgriff
- Für glatte Winchester-Flaschen bis zu 2, 5 l Fassungsvermögen
- Außendurchmesser: 164 mm
- Innendurchmesser: 163 mm
- Stärke: 2,5 bis 3,5mm
Spezifikation
Transportbehälter für Winchester Flaschen | |
HDPE | |
293 mm |
Drehgriff | |
294 mm |