Learn More
(S)-Verbenon, Thermo Scientific™
10.95 CHF - 56.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1196-01-6 |
---|---|
Summenformel | C10H14O |
Molekulargewicht (g/mol) | 150.22 |
MDL-Nummer | MFCD00001343 |
InChI-Schlüssel | DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N |
Synonym | levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s |
PubChem CID | 92874 |
ChEBI | CHEBI:78316 |
IUPAC-Name | (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-on |
SMILES | CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10199652
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01645DA |
1 g |
10.95 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10046434
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01645DE |
5 g |
31.10 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10537953
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01645EA |
10 g |
56.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
1196-01-6 | |
150.22 | |
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N | |
92874 | |
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-on |
C10H14O | |
MFCD00001343 | |
levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s | |
CHEBI:78316 | |
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C |
Spezifikation
(S)-Verbenone | |
0.9700g/mL | |
C10H14O | |
− 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3) | |
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N | |
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-on | |
92874 | |
150.22 |
1196-01-6 | |
97% | |
MFCD00001343 | |
levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s | |
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C | |
150.22 | |
CHEBI:78316 | |
97% |