Learn More
(S)-4 -(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482438
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1 H)-oxazolidinon ist ein Zwischenprodukt von Zolmitriptan (sc-220415), das als neuartiger Inhibitor des Cytochrom-P-450 Enzyms Aromatase fungiert.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152305-23-2
Summenformel C10H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.218
MDL-Nummer MFCD03411476
InChI-Schlüssel WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 7099156
IUPAC-Name (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 97%