Learn More
(S)-(-)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431018
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100306-34-1
Summenformel C9H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 170.636
MDL-Nummer MFCD00013309
InChI-Schlüssel JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Synonym s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
PubChem CID 2777894
IUPAC-Name (1S)-3-Chlor-1-Phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Menge 1 g
Optische Drehung −26° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 170.64
Reinheit (%) ≥98%