Learn More
(S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11956761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 64030-44-0
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
InChI-Schlüssel MCHWKJRTMPIHRA-NSHDSACASA-N
Synonym s-+-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-+-n-2-pyrrolidinomethyl aniline, s-phenyl-pyrrolidin-2-ylmethyl-amine, n-2s-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, pubchem8116, 2s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, n-2s-pyrrolidin-2-yl methyl aniline
PubChem CID 6950385
IUPAC-Name N-[[(2S)-Pyrrolidin-2-yl]methyl]anilin
SMILES C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Schmelzpunkt 19°C
Siedepunkt 126°C (0.1 kPa)
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Spezifische Drehung + 1.63
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.