Learn More
(S)-(+)-2-Aminononan, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334226
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 869278-88-6
Summenformel C9H21N
Molekulargewicht (g/mol) 143.27
MDL-Nummer MFCD03844738
InChI-Schlüssel ALXIFCUEJWCQQL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-nonanamine, 2-aminononane, 2-nonylamine, 2-amino-nonane, acmc-20apfg, acmc-1bh6g
PubChem CID 12878166
IUPAC-Name Nonan-2-amin
SMILES CCCCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Aminononane
Dichte 0.782
Siedepunkt 73°C (19 mmHg)
Flammpunkt 71°C (159°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.4271
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung +6° (Neat)
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) ≥99%